重要文件
ENA018105339
Enamine
2-cyano-N-(naphthalen-1-yl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
210.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
174-175
Iupac Name
2-cyano-N-(1-naphthyl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c14-9-8-13(16)15-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
InChI 密鑰
UWQDBRNNYSFJFC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01330
Melting Point
174-175
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01330
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)