重要文件
ENA018105080
Enamine
4-formylphenyl 3-nitrobenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
271.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
143-144
Iupac Name
4-formylphenyl 3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C14H9NO5/c16-9-10-4-6-13(7-5-10)20-14(17)11-2-1-3-12(8-11)15(18)19/h1-9H
InChI 密鑰
LHPZKPAQBMCACL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01027
Melting Point
143-144
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01027
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)