重要文件
CO1H324A85BE
CombiPhos Catalysts Inc
2-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.22
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-15-10-6-4-9(5-7-10)11-3-2-8-13-12(11)14/h2-8H,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
FQJUXUNSPNHVGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)