重要文件
CO1H324A7D4D
CombiPhos Catalysts Inc
2-Chloro-4,6-diisopropylpyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
198.7
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-4,6-diisopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C10H15ClN2/c1-6(2)8-5-9(7(3)4)13-10(11)12-8/h5-7H,1-4H3
InChI 密鑰
JZDNSTZVIHGIPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)