文件
COMH97E33058
Combi-Blocks, Inc.
N-(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl)acrylamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
210.32
MDL號碼:
Iupac Name
N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C12H22N2O/c1-6-10(15)13-9-7-11(2,3)14-12(4,5)8-9/h6,9,14H,1,7-8H2,2-5H3,(H,13,15)
InChI 密鑰
REKHXRWEQQXQLZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JB-9231
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JB-9231