重要文件
COMH97ABC60F
Combi-Blocks, Inc.
[(Anilinocarbonyl)amino]acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[(anilinocarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c12-8(13)6-10-9(14)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,12,13)(H2,10,11,14)
InChI 密鑰
FLQZMUXFJLKXGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JF-9997
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JF-9997
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)