重要文件
COMH93D5C745
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-2,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
260.99
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-bromo-2,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF5/c8-4-2-5(9)3(1-6(4)10)7(11,12)13/h1-2H
InChI 密鑰
FRNCYVHNJMSHKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6427
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6427
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)