文件
COMH93D5C703
Combi-Blocks, Inc.
1-Butoxy-2-propanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
132.2
MDL號碼:
Iupac Name
1-butoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H16O2/c1-3-4-5-9-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
RWNUSVWFHDHRCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6327
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6327