重要文件
COMH0C9557E9
Combi-Blocks, Inc.
3-Methyl-1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
127.1
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-methyl-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c1-2-5-3(4(8)9)7-6-2/h1H3,(H,8,9)(H,5,6,7)
InChI 密鑰
QMTMACYGCXTDJL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-0201
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-0201
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)