重要文件
COMH04238832
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Butylphenyl)propan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(4-butylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C13H18O/c1-3-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)4-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
HLYLZPUXULIVQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6083
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6083
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)