重要文件
COMH042385CF
Combi-Blocks, Inc.
Methyl N-benzoyl-2-methylalaninate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 2-(benzoylamino)-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-12(2,11(15)16-3)13-10(14)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
TYBIXYNNTSJTGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5462
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5462
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)