重要文件
COMH04235617
Combi-Blocks, Inc.
2-Deoxy-l-erythro-pentopyranose
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
134.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-deoxy-L-erythro-pentopyranose
Inchi Code
1S/C5H10O4/c6-3-1-5(8)9-2-4(3)7/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5?/m1/s1
InChI 密鑰
ZVQAVWAHRUNNPG-OVEKKEMJSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3172
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3172
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)