重要文件
COMH04234B76
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethyl-2-methylpyridinium bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
202.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-ethyl-2-methylpyridin-1-ium bromide
Inchi Code
1S/C8H12N.BrH/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
QTXZDFXPUPKBJC-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-8035
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-8035
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)