重要文件
COM945365446
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-(morpholin-4-yl)benzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
285.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-5-morpholinobenzamide
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c12-9-5-8(11(13)15)6-10(7-9)14-1-3-16-4-2-14/h5-7H,1-4H2,(H2,13,15)
InChI 密鑰
LAJZANMCOXDKEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4313
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4313
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)