文件
COM638468189
Combi-Blocks, Inc.
1-Methyl-4-(4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl)piperazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
303.28
MDL號碼:
Iupac Name
1-methyl-4-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl]piperazine
Inchi Code
1S/C13H16F3N3O2/c1-17-4-6-18(7-5-17)9-10-2-3-11(19(20)21)8-12(10)13(14,15)16/h2-3,8H,4-7,9H2,1H3
InChI 密鑰
LIHFIIDGPWSVCX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-1852
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-1852