文件
COM517298001
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-3-cyclobutoxy-benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
227.1
MDL號碼:
Iupac Name
1-bromo-3-cyclobutoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-8-3-1-6-10(7-8)12-9-4-2-5-9/h1,3,6-7,9H,2,4-5H2
InChI 密鑰
PKZGCKVQXZWKRV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-0867
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-0867