重要文件
COM497523916
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c1-6(12)8-5-7(10(13)14-2)3-4-9(8)11/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
UUACGIJGQLBVJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-4174
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-4174
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)