文件
COM497510766
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetylthianaphthene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.24
MDL號碼:
Iupac Name
1-(1-benzothien-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8OS/c1-7(11)9-6-12-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
ZTTZKDDWXHQKSY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-9657
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-9657