重要文件
COM490023464
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloromesitylene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
154.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-1,3,5-trimethylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11Cl/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
WDZACGWEPQLKOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4675
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4675
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)