文件
COM448680637
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
162.19
MDL號碼:
Iupac Name
3-(2-aminoethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-4-5-12-9-3-1-2-8(6-9)7-11/h1-3,6H,4-5,10H2
InChI 密鑰
XRXLMRKNZYUOND-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3923
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3923