重要文件
COM448666432
Combi-Blocks, Inc.
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
160.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
{[(1E)-1-methoxy-1-propenyl]oxy}(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C7H16O2Si/c1-6-7(8-2)9-10(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
InChI 密鑰
RTHAKVSHSCPUGI-VOTSOKGWSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9908
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9908
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)