文件
COM448646452
Combi-Blocks, Inc.
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
186.21
MDL號碼:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-13-6-5-11(12-13)10-4-2-3-9(7-10)8-14/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
SSAPUQDWKCUIAR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2270
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2270