重要文件
COM448630597
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-3-cyclopropylthiobenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-bromo-3-(cyclopropylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H9BrS/c10-7-2-1-3-9(6-7)11-8-4-5-8/h1-3,6,8H,4-5H2
InChI 密鑰
JORAQKMAPMVMTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0922
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0922
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)