文件
COM448618170
Combi-Blocks, Inc.
3-(Cyclopropylsulfonyl)phenylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
226.06
MDL號碼:
Iupac Name
3-(cyclopropylsulfonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO4S/c11-10(12)7-2-1-3-9(6-7)15(13,14)8-4-5-8/h1-3,6,8,11-12H,4-5H2
InChI 密鑰
GDGRCJSXOCMCCT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2055
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2055