重要文件
COM448617978
Combi-Blocks, Inc.
2,6-Dimethoxy-4-formylphenylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.99
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-formyl-2,6-dimethoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO5/c1-14-7-3-6(5-11)4-8(15-2)9(7)10(12)13/h3-5,12-13H,1-2H3
InChI 密鑰
SNAHFCPYLSJIAT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-1091
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-1091
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)