重要文件
COM448615397
Combi-Blocks, Inc.
2-(Trimethylsilyl)benzo[b]thiophen-7-ylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
250.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(trimethylsilyl)-1-benzothien-7-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO2SSi/c1-16(2,3)10-7-8-5-4-6-9(12(13)14)11(8)15-10/h4-7,13-14H,1-3H3
InChI 密鑰
VXRYHMIXGDKPOJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6067
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6067
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)