重要文件
COM448615116
Combi-Blocks, Inc.
5-(3-Boronophenyl)pentanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.05
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-[3-(dihydroxyboryl)phenyl]pentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO4/c13-11(14)7-2-1-4-9-5-3-6-10(8-9)12(15)16/h3,5-6,8,15-16H,1-2,4,7H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
XGGDWAPJLLSYBU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5262
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5262
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)