重要文件
CIAH987ED335
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
112.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-7-4-3-5(6-7)8-2/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
NSLWGDABVLNWBH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1350323-86-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0132180.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)