重要文件
CIAH987EC0E7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-N-ethylpyrimidin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.6
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
bp
269 C at 760 mmHg
Iupac Name
4-chloro-N-ethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-2-8-6-9-4-3-5(7)10-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
NLTLKKYLBRQLGL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-20C, sealed storage, away from moisture and light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/86575-65-7.html
Boiling point
269 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0070800.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)