重要文件
CIAH987EAC37
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Furo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
bp
353C at 760 mmHg
mp
>320C
Iupac Name
furo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO3/c10-8(11)6-3-5-1-2-9-4-7(5)12-6/h1-4H,(H,10,11)
InChI 密鑰
WMPIDXCJMDIDQY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/112372-15-3.html
Boiling point
353C at 760 mmHg
Melting Point
>320C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0006616.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)