重要文件
CH6H8C2C456C
Chem Impex International, Inc.
Boc-cystamine-suc-OH
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
352.48
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
73 - 77 C
Iupac Name
2,2-dimethyl-4,13-dioxo-3-oxa-8,9-dithia-5,12-diazahexadecan-16-oic acid
Inchi Code
1S/C13H24N2O5S2/c1-13(2,3)20-12(19)15-7-9-22-21-8-6-14-10(16)4-5-11(17)18/h4-9H2,1-3H3,(H,14,16)(H,15,19)(H,17,18)
InChI 密鑰
ZDIJUJORRFBJFP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 2-8 C
Purity
99-101%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White crystalline powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-cystamine-suc-oh/23103?cid=1
Melting Point
73 - 77 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-cystamine-suc-oh/23103?cid=1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)