重要文件
CH6458423865
Chem Impex International, Inc.
4-Hydroxyphenyl glyoxal
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
150.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
106-112 C
Iupac Name
(4-hydroxyphenyl)(oxo)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O3/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-5,10H
InChI 密鑰
MTMONFVFAYLRSG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-hydroxyphenyl-glyoxal/13611?cid=0
Melting Point
106-112 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-hydroxyphenyl-glyoxal/13611?cid=0
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)