重要文件
C12H774CD810
Chemcia Scientific, LLC
2-Bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid amide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.08
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2OS/c1-2-3(4(7)9)10-5(6)8-2/h1H3,(H2,7,9)
InChI 密鑰
QOKPSIRLLGUHDY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10460
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10460
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)