重要文件
CH4432438572
ChemBridge Corporation
trans-3,4-dimethylpyrrolidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
135.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3S,4S)-3,4-dimethylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-5-3-7-4-6(5)2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI 密鑰
NENQMVAHTAYJTP-KGZKBUQUSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034801
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034801_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)