重要文件
CH4424851164
ChemBridge Corporation
[(5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
234.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-7-3-2-4-9-11-8(5-10)6-12(7)9;;/h2-4,6H,5,10H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
VVRURJRRUBAZMO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101531
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101531_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)