重要文件
CH4424846347
ChemBridge Corporation
[3-(3-fluorophenyl)propyl]amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
189.66
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(3-fluorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11;/h1,3,5,7H,2,4,6,11H2;1H
InChI 密鑰
GFQXQOAFVIWSEV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4019785
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4019785_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)