重要文件
CH4424845648
ChemBridge Corporation
potassium 4-isopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.31
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
potassium 4-isopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2S.K/c1-4(2)5-3-11-6(8-5)7(9)10;/h3-4H,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DMJZCOFGXBMORF-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
-20C
Salt Data
K-salt
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009802
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009802_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)