重要文件
CH4375444712
ChemBridge Corporation
5,6-dichloro-2-methyl-4-pyrimidinol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5,6-dichloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-2-8-4(7)3(6)5(10)9-2/h1H3,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
KUQPBCZFPWRAHB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4049516
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4049516_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)