重要文件
CH4321848731
ChemBridge Corporation
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
120.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
ZFGBIFTUNFGCQT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043432
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043432_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)