重要文件
CH4309656418
ChemBridge Corporation
[(2S,4R)-4-amino-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
130.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[(2S,4R)-4-amino-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-8-3-5(7)2-6(8)4-9/h5-6,9H,2-4,7H2,1H3/t5-,6+/m1/s1
InChI 密鑰
FHDKMBDQMNUHAC-RITPCOANSA-N
儲存溫度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036529
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036529_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)