重要文件
CH4250699658
ChemBridge Corporation
2-propylisonicotinonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
146.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-propylisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-2-3-9-6-8(7-10)4-5-11-9/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
BYKWSKWKQONOOH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040617
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040617_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)