重要文件
CH4196934722
ChemBridge Corporation
N-(2-amino-4-ethoxyphenyl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-(2-amino-4-ethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-8-4-5-10(9(11)6-8)12-7(2)13/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
PTNZBDTVFQBGST-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5539498
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5539498_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)