重要文件
CH4182076864
ChemBridge Corporation
(propylthio)acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
134.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(propylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H10O2S/c1-2-3-8-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
ZLAIUYZHCQJJCE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028731
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028731_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)