重要文件
CH4182076515
ChemBridge Corporation
N-propionylalanine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
145.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-propionylalanine
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-3-5(8)7-4(2)6(9)10/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
INPGLFHHFHOGRM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026814
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026814_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)