重要文件
CH4102153473
ChemBridge Corporation
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
268.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c13-11-6-4-5-10(9-11)12(15)14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9H,1-3,7-8H2
InChI 密鑰
MFQIJRCKRUAHKF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7141888
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7141888_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)