跳轉至內容
Merck
全部照片(1)

重要文件

CH4102150149

ChemBridge Corporation

4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid

登入查看組織和合約定價


About This Item

CAS號碼:
分子量::
171.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務

Iupac Name

4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)butanoic acid

Inchi Code

1S/C8H13NO3/c10-7-3-1-5-9(7)6-2-4-8(11)12/h1-6H2,(H,11,12)

InChI 密鑰

WRDMYTORSDPYMO-UHFFFAOYSA-N

儲存溫度

RT

Purity

95%

Country of Origin

KZ

Shipping Temperature

RT

Physical Form

solid

Product Link

https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010425

MSDS

https://www.hit2lead.com/sds/4010425_sds.pdf


從最近期的版本中選擇一個:

分析證明 (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如果您需要協助,請聯絡 客戶支援

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務