重要文件
CH4102149795
ChemBridge Corporation
3-[(3-methylphenoxy)methyl]piperidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
205.3
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-[(3-methylphenoxy)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-11-4-2-6-13(8-11)15-10-12-5-3-7-14-9-12/h2,4,6,8,12,14H,3,5,7,9-10H2,1H3
InChI 密鑰
HBAOHEHNXIVPDG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004501
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004501_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)