重要文件
CH4026586024
ChemBridge Corporation
2-(2,5-dichlorophenoxy)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
235.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2,5-dichlorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O3/c1-5(9(12)13)14-8-4-6(10)2-3-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
LDRYOEIGQCIMEK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013844
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013844_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)