重要文件
CH4005988291
ChemBridge Corporation
N-(4-bromo-3-methylphenyl)propanamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
242.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-(4-bromo-3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-3-10(13)12-8-4-5-9(11)7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
SLWXKBPASHAZPH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6985842
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6985842_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)