Key Documents
P-902
Supelco
普罗替林-d 3
ampule of 1 mL
同義詞:
Protriptyline-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H22ND3
CAS號碼:
分子量::
282.44
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL in methanol
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup